주요 문서
ENAH5802F287
Enamine
2-amino-2-(1,1-dioxo-1lambda6-thian-4-yl)acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.73
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-(1,1-dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O3S.ClH/c8-6(7(9)10)5-1-3-13(11,12)4-2-5;/h5-6H,1-4,8H2,(H2,9,10);1H
InChI key
YOWUCZUQIJVPRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444804
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444804
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)