주요 문서
ENAH5802F1C9
Enamine
3-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
Iupac Name
3-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-11(2)7-13(8-11)10-5-3-4-9(12)6-10/h3-6H,7-8,12H2,1-2H3
InChI key
POPJBQYLCMFBEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040084
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040084
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)