주요 문서
ENAH5802F1C4
Enamine
7-fluoro-1-methylisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.18
MDL number:
Iupac Name
7-fluoro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FN/c1-7-10-6-9(11)3-2-8(10)4-5-12-7/h2-6H,1H3
InChI key
RSBVQWWSVZHYHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77740
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77740
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)