주요 문서
ENAH5802F1C2
Enamine
3-(2,2-difluoroethoxy)pyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.14
MDL number:
Iupac Name
3-(2,2-difluoroethoxy)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H7F2N3O/c7-4(8)3-12-6-5(9)10-1-2-11-6/h1-2,4H,3H2,(H2,9,10)
InChI key
HCALTEGTIZHQEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5145582
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5145582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)