주요 문서
ENAH5802F12C
Enamine
2-(2-methyl-1,4-dioxan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methyl-1,4-dioxan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2-3-8)6-9-4-5-10-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI key
ODGZMGLTMUEHQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436088
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436088
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)