주요 문서
ENAH5802F0D3
Enamine
(2R)-bicyclo[2.2.2]octan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
Iupac Name
(R)-bicyclo[2.2.2]octan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-8-5-6-1-3-7(8)4-2-6;/h6-8H,1-5,9H2;1H/t6?,7?,8-;/m1./s1
InChI key
FSIJCGYVIWGAHT-XJRLSETOSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439076
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439076
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)