주요 문서
ENAH5802F02E
Enamine
1-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethyl]-1H-1,2,3-benzotriazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.15
MDL number:
Iupac Name
1-(1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethyl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Inchi Code
1S/C9H5F6N3O/c10-7(19-9(13,14)15)8(11,12)18-6-4-2-1-3-5(6)16-17-18/h1-4,7H
InChI key
PEIUYXCZNZVQIX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441125
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)