주요 문서
ENAH5802F02A
Enamine
tert-butyl 4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.41
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H29N3O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-7-5-13(6-8-18)17-11-9-16(4)10-12-17/h13H,5-12H2,1-4H3
InChI key
PUGUVPMTGGMMAB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430582
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)