주요 문서
ENAH5802F004
Enamine
N,N,6-trimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-3-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.35
MDL number:
Iupac Name
N,N,6-trimethyl-2-oxobenzo[d]thiazole-3(2H)-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O3S2/c1-7-4-5-8-9(6-7)16-10(13)12(8)17(14,15)11(2)3/h4-6H,1-3H3
InChI key
FLKAUPMNALNEAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736788
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736788
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)