주요 문서
ENAH5802EFE9
Enamine
ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate; oxalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
351.28
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate oxalate
Inchi Code
1S/C12H14F3NO2.C2H2O4/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-4-3-5-9(6-8)12(13,14)15;3-1(4)2(5)6/h3-6,10H,2,7,16H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
XRZSNDINQRBDLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
O=C(O)C(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501874
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501874
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)