주요 문서
ENAH5802EE69
Enamine
1-methyl-4-[2-(methylsulfanyl)ethyl]piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.31
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-4-(2-(methylthio)ethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H18N2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)7-8-11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
DNBKGKYSVPBXFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5111454
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5111454
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)