주요 문서
ENAH5802EE23
Enamine
4,4-difluorospiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.57
MDL number:
Iupac Name
4,4-difluorospiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7F2N.ClH/c6-5(7)2-4(5)1-3(4)8;/h3H,1-2,8H2;1H
InChI key
UDVGDPFBYGYNQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437578
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437578
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)