주요 문서
ENAH5802EE17
Enamine
N,4-dimethyl-N-[2-(methylsulfanyl)ethyl]piperazine-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.36
MDL number:
Iupac Name
N,4-dimethyl-N-(2-(methylthio)ethyl)piperazine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H21N3OS/c1-11-4-6-13(7-5-11)10(14)12(2)8-9-15-3/h4-9H2,1-3H3
InChI key
WOSMOLLHLXLROZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435818
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435818
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)