주요 문서
ENAH5802ED51
Enamine
1-amino-1-ethylurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
mp
97-103
Iupac Name
1-ethylhydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C3H9N3O/c1-2-6(5)3(4)7/h2,5H2,1H3,(H2,4,7)
InChI key
WFGVMJYASPLBLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444394
Melting Point
97-103
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444394
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)