주요 문서
ENAH5802ED1C
Enamine
tert-butyl N-[(1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl ((1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-
InChI key
CGRMLTVZKMRNRN-KYZUINATSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)