주요 문서
ENAH5802ED15
Enamine
3-(cyclohexyloxy)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.27
MDL number:
Iupac Name
3-(cyclohexyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H15NO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7H2
InChI key
YAPNLSYXNDZFFG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437546
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437546
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)