주요 문서
ENAH5802ECD9
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.21
MDL number:
Iupac Name
(5-methyl-3-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6-4-7(2-3-8)5-9-6/h4-5H,2H2,1H3
InChI key
STMUCCWHUNLHJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)