주요 문서
ENAH5802EC7E
Enamine
4-(dimethylphosphoryl)-2-nitroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.16
MDL number:
Iupac Name
(4-amino-3-nitrophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H11N2O3P/c1-14(2,13)6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
VDWHHDSTRVJNJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6754671
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6754671
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)