주요 문서
ENAH5802EC6D
Enamine
(5S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.11
MDL number:
Iupac Name
(S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-2-3-7-4-5-8-6;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
DBSNHHJBAPATCL-ILKKLZGPSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)