주요 문서
ENAH5802EB4C
Enamine
1-(2,4-difluoropyridin-3-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.12
MDL number:
Iupac Name
1-(2,4-difluoropyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c1-4(11)6-5(8)2-3-10-7(6)9/h2-3H,1H3
InChI key
PLKWTOVBVYYKHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443206
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443206
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)