주요 문서
ENAH5802EB0D
Enamine
2-bromo-2,2-difluoroethanecarbonyl isothiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.01
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-2,2-difluoroacetyl isothiocyanate
Inchi Code
1S/C3BrF2NOS/c4-3(5,6)2(8)7-1-9
InChI key
FONPOQLNGFUAAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764221
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764221
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)