주요 문서
ENAH5802EB03
Enamine
2-isocyanato-6-methoxy-1-methyl-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
Iupac Name
2-isocyanato-6-methoxy-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-13-10-6-9(15-2)4-3-8(10)5-11(13)12-7-14/h3-6H,1-2H3
InChI key
KUMDBJHRFMTOHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443258
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443258
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)