주요 문서
ENAH5802EA93
Enamine
methyl 5-(1,1-difluoroethyl)pyridine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.17
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-(1,1-difluoroethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c1-9(10,11)7-3-6(4-12-5-7)8(13)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
BNFSEMWFRBBFHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428083
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428083
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)