주요 문서
ENAH5802EA7F
Enamine
methyl 2,5-dicyanobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.17
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,5-dicyanobenzoate
Inchi Code
1S/C10H6N2O2/c1-14-10(13)9-4-7(5-11)2-3-8(9)6-12/h2-4H,1H3
InChI key
BVUXZERFSVCPBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2629699
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2629699
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)