주요 문서
ENAH5802EA7E
Enamine
methyl 2-(5-chloropyridin-3-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(5-chloropyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)3-6-2-7(9)5-10-4-6/h2,4-5H,3H2,1H3
InChI key
NZIOXCUHMNYORZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766647
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766647
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)