주요 문서
ENAH5802E874
Enamine
1-methyl-7-oxo-1H,6H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.15
MDL number:
Iupac Name
7-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N4O3/c1-11-5-3(4(10-11)7(13)14)8-2-9-6(5)12/h2H,1H3,(H,13,14)(H,8,9,12)
InChI key
HZSYVWMFVLBCSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355981
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355981
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)