주요 문서
ENAH5802E86E
Enamine
3-cyano-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.16
MDL number:
mp
225-227
Iupac Name
3-cyano-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c1-14-8-6(4-10)2-5(9(12)13)3-7(8)11/h2-3,11H,1H3,(H,12,13)
InChI key
OAVDWAYIRGAPCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436900
Melting Point
225-227
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436900
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)