주요 문서
ENAH5802E81A
Enamine
5-oxo-5H,6H-imidazo[1,2-c]pyrimidine-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.13
MDL number:
Iupac Name
5-oxo-5,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6(12)4-3-5-8-1-2-10(5)7(13)9-4/h1-3H,(H,9,13)(H,11,12)
InChI key
RNTZHOMQHSROIX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440089
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440089
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)