주요 문서
ENAH5802E5BE
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}bicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
MDL number:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-5-4-7-6-12(7,8)9(14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
OLDOQXPRLNCEGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7115022
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7115022
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)