주요 문서
ENAH5802E4FB
Enamine
methyl 3-tert-butylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.73
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(tert-butyl)pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-9(2,3)10(8(12)13-4)5-6-11-7-10;/h11H,5-7H2,1-4H3;1H
InChI key
ZBEPUONPUDXWJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444252
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444252
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)