주요 문서
ENAH5802E4CA
Enamine
methyl 4,4-dimethylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
Iupac Name
methyl 4,4-dimethylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2)5-9-4-6(8)7(10)11-3;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
OBMMQLPHMBRQAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439066
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439066
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)