주요 문서
ENAH5802E450
Enamine
methyl 4-iodo-2-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.04
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-iodo-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6INO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI key
BOKIFDFIGLFMFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3419373
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3419373
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)