주요 문서
ENAH5802E41C
Enamine
1-bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3NO3/c8-3-1-6(15-7(10)11)5(12(13)14)2-4(3)9/h1-2,7H
InChI key
AIURQKKLRDOFRT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425220
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425220
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)