주요 문서
ENAH5802E3BC
Enamine
5-bromo-2-[(2,2-difluoroethyl)amino]benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.07
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-((2,2-difluoroethyl)amino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7BrF2N2/c10-7-1-2-8(6(3-7)4-13)14-5-9(11)12/h1-3,9,14H,5H2
InChI key
IXFUUXPSANRPOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5051486
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5051486
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)