주요 문서
ENAH5802E337
Enamine
2-(7-bromo-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.58
MDL number:
Iupac Name
2-(7-bromo-1H-indol-3-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11BrN2.ClH/c11-9-3-1-2-8-7(4-5-12)6-13-10(8)9;/h1-3,6,13H,4-5,12H2;1H
InChI key
FNGKXNLFBJRRGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7374796
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7374796
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)