주요 문서
ENAH5802E32F
Enamine
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.08
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-8-6-12-5-4-7(8)2-3-9(10)11/h2-6H,1H3
InChI key
RZKBDXIVILJRDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)