주요 문서
ENAH5802E2C4
Enamine
6-bromo-2-methylquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c1-6-11-5-7-4-8(10)2-3-9(7)12-6/h2-5H,1H3
InChI key
PVVMJVJYMNEHMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5100655
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5100655
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)