주요 문서
ENAH5802E24E
Enamine
3-bromo-1-methyl-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-c]imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.07
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-c]imidazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-5-6-3-2-4-10(6)7(8)9-5/h2-4H2,1H3
InChI key
GAYVXQJPXMGEEH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441993
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441993
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)