주요 문서
ENAH5802E225
Enamine
1-chloro-7-methoxyphthalazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.62
MDL number:
mp
145-146
Iupac Name
1-chloro-7-methoxyphthalazine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-13-7-3-2-6-5-11-12-9(10)8(6)4-7/h2-5H,1H3
InChI key
SLDSSDJHOPSSSK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052426
Melting Point
145-146
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052426
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)