주요 문서
ENAH5802E142
Enamine
2-amino-2-(4-ethylphenyl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.27
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-(4-ethylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)12(13,4-2)11(14)15/h5-8H,3-4,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
BRRYTFILRTYCEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426759
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426759
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)