주요 문서
ENAH5802E12B
Enamine
(1s,3s)-3-hydroxy-3-(piperidin-4-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.71
MDL number:
Iupac Name
(1s,3s)-3-hydroxy-3-(piperidin-4-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO3.ClH/c12-9(13)7-5-10(14,6-7)8-1-3-11-4-2-8;/h7-8,11,14H,1-6H2,(H,12,13);1H/t7-,10+;
InChI key
UAKWRSJEOVZHHT-QEEIDYIGSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426758
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)