주요 문서
ENAH5802E03B
Enamine
2-chloro-6-(difluoromethoxy)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.59
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-(difluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO2/c9-4-2-1-3-5(14-8(10)11)6(4)7(12)13/h1-3,8H,(H2,12,13)
InChI key
PCYYFUJPHMTPHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427602
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427602