주요 문서
ENAH5802E010
Enamine
N-[2-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)ethyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
Iupac Name
N-(2-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)ethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-7(11)9-3-5-10-4-2-6-13-8(10)12/h2-6H2,1H3,(H,9,11)
InChI key
XORIKGKTBZTHEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432110
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432110
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)