주요 문서
ENAH5802E008
Enamine
5-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.13
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholin-3-one
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c1-5(6(7,8)9)3-12-2-4(11)10-5/h2-3H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
PXZLZYPFQHMUIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3116610
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3116610
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)