주요 문서
ENAH5802DFE6
Enamine
1-cyclopropylpiperazine-2,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
Iupac Name
1-cyclopropylpiperazine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-6-7(11)9(4-3-8-6)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,10)
InChI key
QIUJANYWHBAIDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6804895
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6804895
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)