주요 문서
ENAH5802DF77
Enamine
methyl N-[4-(bromomethyl)phenyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.09
MDL number:
Iupac Name
methyl (4-(bromomethyl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-13-9(12)11-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
XUKIVPRPJHTDHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352627
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352627
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)