주요 문서
ENAH5802DD5C
Enamine
1-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}cyclopropane-1-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.38
MDL number:
Iupac Name
1-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H22O2Si/c1-10(2,3)14(4,5)13-9-11(8-12)6-7-11/h8H,6-7,9H2,1-5H3
InChI key
ARFIJDLRSPOAEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428114
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428114
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)