주요 문서
ENAH5802DC98
Enamine
[5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-3-yl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.05
MDL number:
Iupac Name
[5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H7BrF3NO2/c9-6-1-5(3-14)7(13-2-6)15-4-8(10,11)12/h1-2,14H,3-4H2
InChI key
LSNDOOKEVVSXHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6458201
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6458201
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)