주요 문서
ENAH5802DC5F
Enamine
1-(6-chloropyridine-3-carbonyl)piperidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.69
MDL number:
Iupac Name
1-[(6-chloro-3-pyridinyl)carbonyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O2/c12-10-2-1-8(7-13-10)11(16)14-5-3-9(15)4-6-14/h1-2,7,9,15H,3-6H2
InChI key
HVAGPRXAJANMIU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436106
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436106
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)