주요 문서
ENAH5802DBCE
Enamine
1,1,1-trifluoro-3-(piperidin-2-yl)propan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.2
MDL number:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-(piperidin-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14F3NO/c9-8(10,11)7(13)5-6-3-1-2-4-12-6/h6-7,12-13H,1-5H2
InChI key
USOQJQHIUVDDDC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94208
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94208
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)